Produktkod. 11394418
Produktkod.
Kvantitet
Förpackningsstorlek
11394418
1 g
1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
11394418
Leverantör
Thermo Scientific Alfa Aesar
Leverantörsnummer
042336.03
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
NMR Solvent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
1-Methyl-2-pyrrolidinone-d9
Fysisk form
Liquid
Färg
Colorless
Namnnotering
Isotopic
Flampunkt
86°C (187°F)
Kvantitet
1 g
CAS
185964-60-7
Smältpunkt
-24°C
Kokpunkt
81°C to 82°C (10mmHg)
Molekylformel
C5H9NO
MDL-nummer
MFCD00148961
Synonym
n-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 1-∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_6_ pyrrolidin-2-one, 1-methyl-2-pyrrolidinone-d9, 1-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 1-methyl-2-pyrrolidinone-d isotopic, n-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 98 atom % d, 1-2 h? methyl 2 h? pyrrolidin-2-one
Löslighetsinformation
Soluble in water,chloroform(unlabeled),and methanol(unlabeled).
InChI-nyckel
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER
CN1CCCC1=O
IUPAC-namn
3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol)
99.13
PubChem CID
16217555
Formel vikt
108.21
Procent renhet
97%
Show More
Show Less
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?