Läs mer
1-Methyl-2-pyrrolidinone-d9, TRC
Produktkod. 30480388
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480388 5 mg
30471301 250 mg
30469535 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30480388 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3261195MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 185964-60-7
Molekylformel C5 D9 N O
Molekylvikt (g/mol) 108.19
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidone-d9, N-methylpyrrolidinone-d9
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-2-pyrrolidone-d9
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Formel vikt 108.1249
Procent renhet >95%