Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, Honeywell Riedel-de Haen™
Produktkod. 17864591 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
17864591 6 x 1 L Glasflaska
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17864591 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 693376X1L
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
GC-Headspace testad,≥ 99,9 %
  • För GC headspace-applikationer
  • Möter USP , Ph. Eur. och ICH-krav
  • GC headspace-applikation testad
  • Packad under inert gas för längre hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 872-50-4
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt 88 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Flytande, klar
Molekylformel C5H9NO
Kokpunkt 202°C
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCCC1=O
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 99.13
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Procent renhet min. 99.9 %