Läs mer
1-Methyl-2-pyrrolidinone, Honeywell™
Beskrivning
Honeywell Chromasolv™ GC-headspace solvents:
- developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
- very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
- state-of-the art production and application tests
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1.028g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 91°C (195.8°F) |
| Tändpunkt | 518°F |
| Ångtryck | 0.99 mmHg (40°C), 0.29 mmHg (20°C) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: N-methyl-2-pyrrolidone