Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, reagenskvalitet, 99 %, Honeywell™
Produktkod. 16674464 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
:
4 L
Produktkod.
16674464 4 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16674464 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer M796034L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
CAS 872-50-4
CAS Max % 1
Smältpunkt -24°C
Färg Färglös
Densitet 1.028 g/cm3 (20°C)
pH 8.5 to 10
Kokpunkt 204°C (1013 hPa)
Flampunkt 91°C
Molekylformel C5H9NO
Linjär formel C5H9NO
Kvantitet 4 L
Beilstein 106420
Synonym 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methyl-2-pyrrolidone; NMP
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCCC1=O
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 99.13
Kvalitet Lösningsmedel av reagenskvalitet