Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, reagenskvalitet, Solstice
Produktkod. 15617970
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15617970 2.5 L 2.5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15617970 Leverantör Fluka Leverantörsnummer M796032.5L
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
CAS 872-50-4
Densitet 1,028 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.095
Flampunkt 91 °C (195,8 °F)
Tändpunkt 518 °F
Molekylformel C5H9NO
Ångtryck 0,99 mmHg (40 °C), 0,29 mmHg (20 °C)
MDL-nummer MFCD00003193
Beilstein 106420
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCCC1=O
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 99.133
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Formel vikt 99,13 g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet Reagens