Läs mer
[1-metyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxi]etyliden]propandisyra-dietylester, TRC
Produktkod. 30472532
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30472532 100 mg
1 options
Produktkod. 30472532 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330195100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-Methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]ethylidene]-propanedioic Acid Diethyl Ester
CAS 86958-53-4
Molekylformel C15H24O6
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-[1-Methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]ethylidene]-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H24O6/c1-4-18-14(16)13(15(17)19-5-2)11(3)10-21-12-8-6-7-9-20-12/h12H,4-10H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)C(=C(C)COC1CCCCO1)C(=O)OCC
IUPAC-namn Dietyl 2-[1-(oxan-2-yloxy)propan-2-yliden]propanedioat
Molekylvikt (g/mol) 300.35
Formel vikt 300.1573