Läs mer
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)indole, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15418117
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418117 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15418117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51515.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)indole
CAS 157427-46-8
Molekylformel C21H35NSn
MDL-nummer MFCD09265483
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Synonym 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-indole, n-methylindole-2-tributylstannane, 1-methyl-2-tributylstannyl indole, n-methylndole-2-trbutylstannane, n-methyl-2-tributylstannyl indole, n-methyl-2-tri-n-butylstannylindole, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl indole
InChI-nyckel QHCNIBQIQQKJPD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC2=CC=CC=C2N1C
IUPAC-namn tributyl-(1-methylindol-2-yl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 420.228
PubChem CID 10047737
Formel vikt 420.21
Procent renhet 96%