Läs mer
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468087
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468087 1 g 1g
15488087 250 mg 250mg
15478087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51438.03
 Begränsad artikel
I lager
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118486-97-8
Molekylformel C17H33NSn
Molekylvikt (g/mol) 370.168
MDL-nummer MFCD01319022
InChI-nyckel DINAKCGOEKXDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-tributylstannyl pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannylpyrrole, 1h-pyrrole,1-methyl-2-tributylstannyl, 1-methylpyrrol-2-yl tributyltin, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyrrole, n-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, acmc-20aotm, tributyl-1-methylpyrrol-2-yl stannane, tributylstannyl-1-methylpyrrole
PubChem CID 2769397
IUPAC-namn tributyl-(1-metylpyrrol-2-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CN1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole
Densitet 1.122
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vikt 370.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.