Läs mer
1-metyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478087
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478087 5 g 5g
15488087 250 mg 250mg
15468087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51438.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 118486-97-8 | Molekylformel: C17H33NSn | Molekylvikt: 370,168 g/mol
Den används som mellanprodukt för läkemedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118486-97-8
Molekylformel C17H33NSn
Molekylvikt (g/mol) 370.168
MDL-nummer MFCD01319022
InChI-nyckel DINAKCGOEKXDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-tributylstannyl pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannylpyrrole, 1h-pyrrole,1-methyl-2-tributylstannyl, 1-methylpyrrol-2-yl tributyltin, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyrrole, n-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, acmc-20aotm, tributyl-1-methylpyrrol-2-yl stannane, tributylstannyl-1-methylpyrrole
PubChem CID 2769397
IUPAC-namn tributyl-(1-metylpyrrol-2-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CN1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2788
Formel vikt 370.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.