missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 826-72-2 |
| Molekylformel | C10 H11 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-1-methyl-2(1H)-quinolinone, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 1-Methyl-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CN1C(=O)CCc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.2 |
| Formel vikt | 161.084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?