Läs mer
1-metyl-3 (hydroxy- (3-pyridyl) metyl) Pyrrolidin (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30465627
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30465627 50 mg
1 options
Produktkod. 30465627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32331050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3(hydroxy-(3-pyridyl)methyl)pyrrolidine
CAS 887407-08-1
Molekylformel C11 H16 N2 O
Kvantitet 50 mg
Synonym α-(1-Methyl-3-pyrrolidinyl)-3-pyridinemethanol
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O/c1-13-6-4-10(8-13)11(14)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10-11,14H,4,6,8H2,1H3
LEDER CN1CCC(C1)C(O)c2cccnc2
IUPAC-namn (1-metylpyrrolidin-3-yl)-pyridin-3-ylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 192.26
Formel vikt 192.1263