Läs mer
1-Methyl-3-indoleacetic acid, 98%
Produktkod. 11996681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11996681 1 g Glass bottle 1g
11936671 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439240010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1912-48-7 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1912-48-7
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.21
InChI-nyckel NAIPEFIYIQFVFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-indoleacetic acid, 2-1-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl, 2-1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methylindole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indolyl acetic acid, 1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methyl-1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indoleaceticacid, 1-methyl-1 h-indol-3-yl acetic acid
PubChem CID 254166
IUPAC-namn 2-(1-methylindol-3-yl)acetic acid
LEDER CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-indoleacetic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 125.0°C to 126.5°C
Färg Tan to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-3-indoleacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.