missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Metyl-3-n-oktylimidazolium bis(trifluorometylsulfonyl)imid, 99 %

Produktkod. 15499005
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499005 25 g 25g
15489005 5 g 5g
15409015 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15499005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35352.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 178631-04-4 | C14H23F6N3O4S2 | 475,465 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 178631-04-4
Molekylformel C14H23F6N3O4S2
Molekylvikt (g/mol) 475.465
MDL-nummer MFCD08458946
InChI-nyckel LECQXINNQGHJBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-octylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, dsstox_cid_27931, dsstox_rid_82684, dsstox_gsid_47955, 1-octyl-3-methylimidazolium; bistriflylimide anion, 1-n-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-methyl-3-n-octylimidazolium bis trifluoromethanesulfonyl imide
PubChem CID 12184591
IUPAC-namn bis(trifluorometylsulfonyl)azanid;1-metyl-3-oktylimidazol-1-ium
LEDER CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Kvantitet 25 g
Formel vikt 475.46
Procent renhet 99%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.