Läs mer
1-Metyl-3-n-oktylidazoliumklorid, 97 %
Produktkod. 15455888
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455888 50 g 50g
15445888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59534.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 64697-40-1 | C12H23ClN2 | 230,78 g/mol
Roll av 1-metyl-3-oktylimidazoliumklorid i micelliseringsbeteendet av amfifilt läkemedel amitriptylinhydroklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Rollen för 1-metyl-3-oktylimidazoliumklorid i
micelliseringsbeteendet av amfifilt läkemedel amitriptylinhydroklorid.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64697-40-1
Molekylformel C12H23ClN2
Molekylvikt (g/mol) 230.78
MDL-nummer MFCD03095432
InChI-nyckel OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j
PubChem CID 2734223
ChEBI CHEBI:61342
IUPAC-namn 1-metyl-3-oktylimidazol-l-ium;klorid
LEDER [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
Färg Gult
Densitet 1.01 g/mL
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 50 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 230.78
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.