Läs mer
1-Methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15495396
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495396 25 g 25g
15485396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59990.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304680-36-2
Molekylformel C12H23F6N2P
Molekylvikt (g/mol) 340.29
MDL-nummer MFCD03427617
InChI-nyckel GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
PubChem CID 2734243
IUPAC-namn 1-methyl-3-octylimidazol-1-ium;hexafluorophosphate
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate
Kvantitet 25 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 340.29
Procent renhet 95%