Läs mer
1-metyl-3-n-oktylimidazoliumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11416300
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416300 50 g 50g
11406300 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416300 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27161.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 244193-52-0 | C12H23BF4N2 | 282.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 244193-52-0
Molekylformel C12H23BF4N2
Molekylvikt (g/mol) 282.13
MDL-nummer MFCD03095434
InChI-nyckel GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate, 3-methyl-1-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, omimbf4, dsstox_cid_27919, dsstox_rid_82672, dsstox_gsid_47943, 3-methyl-1-octylimidazoliumtetrafluoroborate, 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate hplc
PubChem CID 11460221
LEDER F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate
Densitet 1.12
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn 3-metyl-l-oktyl-lH-imidazol-3-ium; tetrafluorboranid
Formel vikt 282.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.