Läs mer
1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 97%
Produktkod. 11397435
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397435 1 g 1g
11307445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31272-04-5 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31272-04-5
Molekylformel C7H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 140.186
MDL-nummer MFCD00051849
InChI-nyckel RULINAPACRUGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 1-methyl-3-propyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazoline-5-one, 1-methyl-3-n-propyl 2-pyrazolin-5-one, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-2-methyl-5-propyl, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one #
PubChem CID 520516
IUPAC-namn 2-metyl-5-propyl-4H-pyrazol-3-on
LEDER CCCC1=NN(C(=O)C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one
Smältpunkt 114°C to 118°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 637013
Formel vikt 140.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.