Läs mer
1-Metyl-3-n-propylimidazoliumjodid, 98 %
Produktkod. 11382769
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382769 50 g 50g
11372769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27682.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119171-18-5 | C7H13IN2 | 252,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119171-18-5
Molekylformel C7H13IN2
Molekylvikt (g/mol) 252.10
MDL-nummer MFCD08276385
InChI-nyckel IVCMUVGRRDWTDK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-methyl-3-propylimidazolium iodide, 1-propyl-3-methylimidazolium iodide, 1-methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-methyl-3-propylimidazol-1-ium iodide, acmc-1c1fw, dsstox_cid_29063, dsstox_rid_83282, dsstox_gsid_49207, ksc491c6t, 1-methyl-3-propylimidazoliumiodide
PubChem CID 12971008
IUPAC-namn 1-metyl-3-propylimidazol-l-ium;jodid
LEDER [I-].CCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide
Densitet 1.54
Kokpunkt 301 °C till 304 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 50 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 252.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.