missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-3-nicotinoyl-2-piperidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3-nicotinoyl-2-piperidone |
| CAS | 91566-93-7 |
| Molekylformel | C12 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Piperidinone','1-methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-, 2-Piperidone','1-methyl-3-nicotinoyl- (7CI), 1-Methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-2-piperidinone, 1-Methyl-3-(pyridine-3-carbonyl)piperidin-2-one, 1-Methyl-3-nicotinoyl-2-piperidone, 1-Methyl-3-nicotinoyl-piperidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-3-5-10(12(14)16)11(15)9-4-2-6-13-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCCC(C(=O)c2cccnc2)C1=O |
| IUPAC-namn | 1-methyl-3-(pyridine-3-carbonyl)piperidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 218.1055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?