Läs mer
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 11926261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
50g
Produktkod.
11926261 50g
1 options
Produktkod. 11926261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 356610500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
CAS 64697-40-1
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H23ClN2
MDL-nummer MFCD03095432
Kvantitet 50 g
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j
InChI-nyckel OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
IUPAC-namn 3-methyl-1-octyl-1H-imidazol-3-ium chloride
Molekylvikt (g/mol) 230.78
PubChem CID 2734223
ChEBI CHEBI:61342
Formel vikt 230.78
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.