missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-methyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid (85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-methyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 450368-34-0 |
| Molekylformel | C10H10N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-12-5-9(13)11-7-4-6(10(14)15)2-3-8(7)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,13)(H,14,15) |
| LEDER | CN1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-methyl-3-oxo-2,4-dihydroquinoxaline-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.19 |
| Formel vikt | 206.0691 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?