Läs mer
1-metyl-3-fenyl-lH-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10242882
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10242882 1 g 1g
10672443 10 g 10g
10673455 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10242882 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01136DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10199-50-5
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
MDL-nummer MFCD00067874
InChI-nyckel KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 517779
IUPAC-namn 2-metyl-5-fenylpyrazol-3-amin
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%