Läs mer
1-Metyl-3-fenyl-1H-pyrazol-5-amin, TRC
Produktkod. 30466077
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30466077 1 g
1 options
Produktkod. 30466077 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2191651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 10199-50-5
Molekylformel C10H11N3
Kvantitet 1 g
Synonym (2-Methyl-5-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Methyl-3-phenyl-5-aminopyrazole, 2-Methyl-5-phenylpyrazol-3-amine, 3-Amino-2-methyl-5-phenyl-2H-pyrazole, 3-Phenyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-phenylpyrazole
InChI formel InChI=1S/C10H11N3/c1-13-10(11)7-9(12-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,11H2,1H3
LEDER Cn1nc(cc1N)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-metyl-5-fenylpyrazol-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 173.21
Formel vikt 173.0953