Läs mer
(1-metyl-3-fenyl-lh-pyrazol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11380637
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11380637 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10133274 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380637 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46609CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 864068-97-3
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD08271942
InChI-nyckel GRHZYDGKXPVLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-phenyl, 5-hydroxymethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 7537632
IUPAC-namn (2-metyl-5-fenylpyrazol-3-yl)metanol
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.23
Procent renhet 97%