Läs mer
(1-metyl-3-fenyl-lH-pyrazol-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10562864
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10562864 250 mg 250mg
10376284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10562864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46613CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 876728-39-1
Molekylformel C11H13N3
Molekylvikt (g/mol) 187.25
MDL-nummer MFCD08271943
InChI-nyckel XAVNJYHSYZUYFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,1-methyl-3-phenyl, 1-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methylamine, 1-2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene
PubChem CID 20109911
LEDER CN1N=C(C=C1CN)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 1-(1-metyl-3-fenyl-lH-pyrazol-5-yl)metanamin
Formel vikt 187.24
Procent renhet 97%