Läs mer
1-Metyl-3-fenyl-1H-pyrazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10583874
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10583874 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10051054 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10583874 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46601CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 10250-64-3
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.213
MDL-nummer MFCD08271939
InChI-nyckel RTBQZMPYPFQBHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537625
IUPAC-namn 2-metyl-5-fenylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenyl, 5-carboxy-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenyl-1h-5-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-phenyl, 1-methyl-3-phenyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%