Läs mer
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 3463-26-1 |
| Molekylformel | C10H10N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Methyl-3-phenylpyrazole, 3-Phenyl-1-methylpyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c1-12-8-7-10(11-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3 |
| LEDER | Cn1ccc(n1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-3-phenylpyrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vikt | 158.0844 |