Läs mer
1-Methyl-3-phenylpiperazine, 97%
Produktkod. 11441500
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441500 25 g 25g
11421500 1 g 1g
11431500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441500 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26924.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5271-27-2 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5271-27-2
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.263
MDL-nummer MFCD03411603
InChI-nyckel IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine
PubChem CID 2760009
IUPAC-namn 1-metyl-3-fenylpiperazin
LEDER CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Smältpunkt 56°C to 60°C
Kokpunkt 85°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 176.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.