Läs mer
1-Methyl-3-phenylpiperazine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10311184 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10311184 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10311184 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359420050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-phenylpiperazine
CAS 5271-27-2
Smältpunkt 55.0°C to 59.0°C
Färg Yellow
Kokpunkt 85.0°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H16N2
MDL-nummer MFCD03411603
Kvantitet 5 g
Synonym 1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine
InChI-nyckel IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 1-methyl-3-phenylpiperazine
Molekylvikt (g/mol) 176.263
PubChem CID 2760009
Formel vikt 176.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystals or Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.