Läs mer
1-Methyl-3-phenylpiperazine, LoGiCal
Produktkod. 30459846
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459846 10 mg
1 options
Produktkod. 30459846 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1005.07
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-phenylpiperazine
CAS 5271-27-2
Analyt- eller komponentnamn 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H16 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Methyl-3-phenylpiperazine
InChI formel InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN1CCNC(C1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-methyl-3-phenylpiperazine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 176.26
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 176.1313 g/mol