Läs mer
1-Methyl-3-phenylpiperazine, Mikromol™
Beskrivning
1-Methyl-3-phenylpiperazine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3-phenylpiperazine |
| CAS | 5271-27-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Methyl-3-phenylpiperazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H16 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Methyl-3-phenylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN1CCNC(C1)c2ccccc2 |
| Visa mer |