missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-3-phenylpiperidin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3-phenylpiperidin-4-one |
| CAS | 3881-28-5 |
| Molekylformel | C12H15NO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c1-13-8-7-12(14)11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(=O)C(C1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-3-phenylpiperidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.25 |
| Formel vikt | 189.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?