Läs mer
1-Methyl-3-phenylpropylamine, TRC
Produktkod. 30135432
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135432 25 g
30137069 100 g
18020950 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32547025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22374-89-6
Molekylformel C10 H15 N
Molekylvikt (g/mol) 149.23
Synonym α-Methylbenzenepropanamine, (3-Aminobutyl)benzene, (RS)-1-Methyl-3-
IUPAC-namn 4-phenylbutan-2-amine
LEDER CC(N)CCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-Phenylpropylamine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
Formel vikt 149.1204