Läs mer
1-Metyl-3-fenylpropylamin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3-Phenylpropylamine |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3 |
| Formel vikt | 149.1204 |