Läs mer
1-metyl-3-piperazinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434078
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434078 1 g 1g
15444078 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57633.03
Request Bulk or Custom Format
Det är ett användbart piperazin och används även som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är ett användbart piperazin och används
även som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34770-60-0
Molekylformel C5H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 114.15
MDL-nummer MFCD11870124
InChI-nyckel KVIZTDNKHOCNAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-oxopiperazine, 1-methyl-3-piperazinone, 1-methylpiperazin-3-one, piperazinone, 4-methyl, pubchem23318, 1-methyl-3-piperizinone, 4-methyl-2-piperazinone, 4-methyl-piperazin-2-one, 2-piperazinone,4-methyl
PubChem CID 13704283
IUPAC-namn 4-metylpiperazin-2-on
LEDER CN1CCNC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-piperazinone
Smältpunkt 84°C to 90°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 114.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.