Learn More
1-Methyl-3-piperidinemethanol, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 163840500
Dettagli aggiuntivi : CAS Number : 7583-53-1 Weight : 0.10000kg
Quantity 50g
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11976301
  • 868.00 SEK / 50g
Estimated Shipment: 11-08-2021
Descrizione
Descrizione
Specifica
Identificatori chimici
7583-53-1
129.2
1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
(1-methylpiperidin-3-yl)methanol
C7H15NO
UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
97998
CN1CCCC(C1)CO
Specifica
1-Methyl-3-piperidinemethanol
94°C
1.4772 to 1.4792
140.0°C to 145.0°C
7583-53-1
100.0
C7H15NO
1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
CN1CCCC(C1)CO
129.2
129.2
1.0100g/mL
Glass bottle
1.01
50g
94.0
94% min. (GC)
21,II,8
UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
(1-methylpiperidin-3-yl)methanol
97998
95%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-3-piperidinemethanol
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
SDS
Documenti
Certificati