Läs mer
1-Methyl-3-piperidinemethanol, 95%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3-piperidinemethanol |
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Densitet | 1.0100g/mL, 1.01 |
| Kokpunkt | 140.0°C to 145.0°C |
| Flampunkt | 94°C |
| Analysprocentintervall | 94% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Brytningsindex | 1.4772 to 1.4792 |
| Kvantitet | 50 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Methyl-3-piperidinemethanol
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .