Läs mer
1-Methyl-3-piperidinemethanol, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11986301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11986301 250 g 250g
11976301 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11986301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163842500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7583-53-1
Molekylformel C7H15NO
Molekylvikt (g/mol) 129.2
InChI-nyckel UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
PubChem CID 97998
IUPAC-namn (1-methylpiperidin-3-yl)methanol
LEDER CN1CCCC(C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-piperidinemethanol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 140.0°C to 145.0°C
Flampunkt 94°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Brytningsindex 1.4772 to 1.4792
Kvantitet 250 g
Beilstein 21,II,8
Formel vikt 129.2
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-3-piperidinemethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.