missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 139755-99-0 |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-3-4-6-5-7(8(11)12)10(2)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCCc1cc(C(=O)O)n(C)n1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?