Läs mer
1-Methyl-3-propylimidazolium Tetrafluoroborate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30936493
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30936493 25 g 25g
30935804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30936493 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD0081272025g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
98% HPLC,N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-propylimidazolium Tetrafluoroborate
CAS 244193-48-4
Molekylformel C7H13BF4N2
MDL-nummer MFCD14156016
Kvantitet 25 g
LEDER CCCN1C=[N+](C)C=C1.F[B-](F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 212.00
Procent renhet 98%