Läs mer
1-Methyl-3-pyrrolidinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3-pyrrolidinol |
| CAS | 13220-33-2 |
| Molekylformel | C5 H11 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-1-Methylpyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(O)C1 |
| IUPAC-namn | 1-methylpyrrolidin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.15 |
| Formel vikt | 101.0841 |