Läs mer
(1-Metyl-3-tien-2-yl-lH-pyrazol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10386664
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Kvantitet Unit Size
10386664 1 g 1g
1 options
Product Code. 10386664 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC47209DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 879896-49-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H10N2OS
MDL-nummer MFCD08435885
Kvantitet 1 g
Synonym 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazol-5-yl methan-1-ol
InChI-nyckel CHKYTDUITSTBNJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CO
IUPAC-namn (2-metyl-5-tiofen-2-ylpyrazol-3-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 194.252
PubChem CID 18525810
Formel vikt 194.26
Procent renhet 97%