Läs mer
1-Metyl-3-tien-2-yl-1H-pyrazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 192.24 |
| Procent renhet | 97% |