Läs mer
1-Metyl-3-tien-2-yl-1H-pyrazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3175746
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10516134 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10739405 1 g Bärnstensglasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10516134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47204CB
Kemiska identifierare
CAS 879896-48-7
Molekylformel C9H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 192.24
MDL-nummer MFCD08435884
InChI-nyckel RKARRIJZFBGKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-5-formyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
PubChem CID 18525809
IUPAC-namn 2-metyl-5-tiofen-2-ylpyrazol-3-karbaldehyd
LEDER CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 192.24
Procent renhet 97%