Läs mer
1-Metyl-3-tien-2-yl-1H-pyrazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11380647
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11380647 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10122794 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380647 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47201CB
Kemiska identifierare
CAS 871825-56-8
Molekylformel C9H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 208.24
MDL-nummer MFCD08271954
InChI-nyckel YSTOGMCNCZGBTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 2-5-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
PubChem CID 20109897
IUPAC-namn 2-metyl-5-tiofen-2-ylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.24
Procent renhet 97%