Läs mer
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5F3N2O/c1-10-4(11)2-3(9-10)5(6,7)8/h2,11H,1H3 |
| Formel vikt | 166.0354 |