Läs mer
1-metyl-3-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-4-karbonylklorid, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10391423
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10391423 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10123652 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10709615 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10391423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00779CB
Kemiska identifierare
CAS 126674-98-4
Molekylformel C6H4ClF3N2O
Molekylvikt (g/mol) 212.556
InChI-nyckel KFKVECZQALNWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl, acmc-20ms45, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2794581
IUPAC-namn 1-metyl-3-(trifluormetyl)pyrazol-4-karbonylklorid
LEDER CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.56
Procent renhet 95%