Läs mer
1-metyl-3-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-4-sulfonylklorid, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10397202
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397202 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10246532 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
11366815 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10397202 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00087DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 519056-67-8
Molekylformel C5H4ClF3N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 248.604
InChI-nyckel HJFWSNIHZZKYIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-3-trifluoromethyl, chloro 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl sulfone, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2794561
IUPAC-namn 1-metyl-3-(trifluormetyl)pyrazol-4-sulfonylklorid
LEDER CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.61
Procent renhet 97%