Läs mer
1-metyl-3-trifluormetylpyrazol-5-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10347594
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347594 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10347594 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00027DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
CAS 344591-91-9
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H6BF3N2O2
MDL-nummer MFCD08701785
Kvantitet 1 g
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, 5-borono-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl, acmc-209i7r
InChI-nyckel XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F)(O)O
IUPAC-namn [2-metyl-5-(trifluormetyl)pyrazol-3-yl]borsyra
Molekylvikt (g/mol) 193.92
PubChem CID 12056713
Formel vikt 193.92
Procent renhet 97%